Läs mer
(5-Trifluorometylpyridin-3-yl)boronsyra, 95 %
Produktkod. 10687220 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10687220 250 mg Glasflaska 250mg
10506260 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10687220 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430522500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 947533-51-9 | C6H5BF3NO2 | 190,92 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 947533-51-9
Molekylformel C6H5BF3NO2
Molekylvikt (g/mol) 190.92
MDL-nummer MFCD09952041
InChI-nyckel SFBQNNGMEKUJAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethyl-pyridine-3-boronic acid, 5-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid, 3-trifluoromethylpyridine-5-boronic acid, 3-trifluoromethyl-5-pyridyl boronic acid, 5-trifluoromethyl pyridine-3-boronic acid, 5-trifluoromethyl pyridin-3-ylboronic acid, 5-trifluoromethylpyridine-3-boronic acid, 5-trifluoromethyl-3-pyridyl boronic acid, 3-borono-5-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 45158900
IUPAC-namn [5-(trifluormetyl)pyridin-3-yl]borsyra
LEDER OB(O)C1=CC(=CN=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 260,0 °C till 262,6 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 190.92
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.