Läs mer
5-trimetylsilyl-4-pentyn-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15470288
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470288 5 g 5g
15480288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15470288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53457.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13224-84-5 | C8H16OSi | 156.3 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13224-84-5
Molekylformel C8H16OSi
Molekylvikt (g/mol) 156.3
MDL-nummer MFCD00190229
InChI-nyckel LIHAMNSEAAPIRM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2760861
IUPAC-namn 5-trimetylsilylpent-4-yn-1-ol
LEDER C[Si](C)(C)C#CCCCO
Specifikationer
Kokpunkt 76°C (15mmHg)
Kemiskt namn eller material 5-Trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol
Kvantitet 5 g
Linjär formel HO(CH2)3C≡CSi(CH3)3
Flampunkt 84°C (183°F)
Synonym 5-trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol, 5-trimethylsilyl pent-4-yn-1-ol, 4-pentyn-1-ol,5-trimethylsilyl, 5-trimethylsilyl-4-prntyn-1-ol, 5-trimethylsilyl ;pent-4-yn-1-ol, trimethyl 5-hydroxy-1-pentynyl silane, 4-pentyn-1-ol, 5-trimethylsilyl
Formel vikt 156.3
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.457
Densitet 0.861
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.