Läs mer
5-(Trimethylstannyl)-2'-deoxyuridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Trimethylstannyl)-2'-deoxyuridine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N2O5.3CH3.Sn/c12-4-6-5(13)3-8(16-6)11-2-1-7(14)10-9(11)15;;;;/h2,5-6,8,12-13H,3-4H2,(H,10,14,15);3*1H3;/t5-,6+,8+;;;;/m0..../s1 |
| Formel vikt | 392.0394 |