Läs mer
5-vinyl-2-norbornen, 98 %, stabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10357630 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10357630 25 mL Glasflaska 25ml
10503151 500 mL Glasflaska 500ml
10105543 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10357630 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 164860250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3048-64-4 | C9H12 | 120.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3048-64-4
Molekylformel C9H12
Molekylvikt (g/mol) 120.19
MDL-nummer MFCD00080691
InChI-nyckel INYHZQLKOKTDAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-vinyl-2-norbornene, 2-vinylnorbornene, vinylnorbornene, 5-vinylnorbornene, 2-vinyl-5-norbornene, 2-norbornene, 5-vinyl, 5-vinylnorborn-2-ene, bicyclo 2.2.1 hept-2-ene, 5-ethenyl, vinylnorbornene van, 5-vinylbicyclo 2.2.1 hept-2-ene
PubChem CID 18273
IUPAC-namn 5-etenylbicyklo[2.2.1]hept-2-en
LEDER C=CC1CC2CC1C=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Vinyl-2-norbornene
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -80°C
Kokpunkt 141°C
Flampunkt 27°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4800 to 1.482
Kvantitet 25 mL
Stabilisator 100 to 200ppm t-butylcatechol
Formel vikt 120.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Vinyl-2-norbornene, stabilized
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.