Läs mer
5-Vinylbenzo[d][1,3]dioxole (stabilized with TBC), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Vinylbenzo[d][1,3]dioxole |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O2/c1-2-7-3-4-8-9(5-7)11-6-10-8/h2-5H,1,6H2 |
| Formel vikt | 148.0524 |