Läs mer
5-Vinyluracil, 97%
Produktkod. 11438560
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438560 0.25 g 0.25g
11428560 1 g 1g
11448560 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438560 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044379.01
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 37107-81-6 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37107-81-6
Molekylformel C6H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 138.13
MDL-nummer MFCD00913267
InChI-nyckel ZRYZBEQILKESAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-vinyluracil, 5-ethenyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-ethenyluracil, 5-vinyl-1h-pyrimidine-2,4-dione, 5-vinylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-ethenyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-ethenylpyrimidine-2,4-diol, acmc-1aif7, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione,5-ethenyl
PubChem CID 99305
IUPAC-namn 5-etenyl-lH-pyrimidin-2,4-dion
LEDER C=CC1=CNC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Vinyluracil
Kvantitet 0.25 g
Formel vikt 138.12
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.