Läs mer
5-Vinyluracil, TRC
Produktkod. 30455619
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30455619 250 mg
30451929 100 mg
30452369 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30455619 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV625000250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37107-81-6
Molekylformel C6 H6 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 138.12
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-ethenyl-, 5-Ethenyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5-Vinyluracil, NSC 208961
IUPAC-namn 5-ethenyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
LEDER C=CC1=CNC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Vinyluracil
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O2/c1-2-4-3-7-6(10)8-5(4)9/h2-3H,1H2,(H2,7,8,9,10)
Formel vikt 138.0429