Läs mer
Gilac™ 5-hjulig rund dolly med hjulhus i stål
Produktkod. 16264011
Change view
Bärande kapacitet (metrisk):
120 kg
Produktkod. Bärande kapacitet (metrisk)
16264011 120 kg
1 options
Produktkod. 16264011 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G170214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1107.75 SEK
    840.81 SEK / Paket med 1
    Save 266.94 SEK
    24% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
5-hjulig Round Dolly med stålhjulshus erbjuder utmärkt stabilitet och stor manövrerbarhet tack vare sina 5 kullagermonterade drivhjul. 120 kg lastkapacitet på slät yta.
  • Utmärkt stabilitet och stor manövrerbarhet tack vare sina 5 kullagermonterade drivhjul
  • 120 kg lastkapacitet på slät yta
  • ABS-injicerad bas garanterar oöverträffad hållbarhet
  • Kompatibel med alla GILAC 75 L runda behållare, 75 L små baljor och fat (30 till 100 L)
  • 50 mm PP-hjul med gummidäck
  • GILAC avtagbar dragstång tillgänglig (som tillval)
  • Dolly finns även i svart ABS-PC
Specifikationer
Typ Trumma Dolly
Håller 1 Cylinder
Bärande kapacitet (engelska) 264.6 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Material ABS-plast, förkromat stål
Färg Grå
Diameter (engelska) 18,5 tum
Diameter (metrisk) 470 mm
För användning med (utrustning) Alla fat (från 30 L till 100 L), 75 L runda matbehållare och GILAC 75 L-baljor
Höjd (engelska) 5,1 tum
Höjd (metrisk) 130 mm
Längd (engelska) 19,7 tum
Längd (metrisk) 500 mm
Form Rund
Vikt (engelska) 3.5 lb.
Vikt (metrisk) 1.6 kg
Bredd (engelska) 18,5 tum
Bredd (metrisk) 470 mm