Läs mer
Hamilton™ 50μ L 700-serien Microliter Spruta
Description
- 700-serien är den ursprungliga Hamilton-sprutan.
- Denna serie av Microliter sprutor är utformade för att lösa de allmänna kraven på vätskehantering i tillverknings- och forskningslaboratorier.
- 700-serien förblir industristandarden.
- Kolvarna och cylindern är inte utbytbara eller utbytbara.
- Dispenserar volymer upp till 50μ L.
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Borsilikatglas |
| Nålmätare | 22s G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,041 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,305 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.03 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.75 mm |
| Max. Temperatur (engelska) | 239 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 115 °C |
| Min. Temperatur (engelska) | 50 °F |
| Show More |