Läs mer
Hamilton™ 50μ L 700-serien Microliter Spruta
Beskrivning
- 700-serien är den ursprungliga Hamilton-sprutan.
- Denna serie av Microliter sprutor är utformade för att lösa de allmänna kraven på vätskehantering i tillverknings- och forskningslaboratorier.
- 700-serien förblir industristandarden.
- Kolvarna och cylindern är inte utbytbara eller utbytbara.
- Dispenserar volymer upp till 50μ L.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Borsilikatglas |
| Nålmätare | Beställnings |
| Diameter (engelska) Inre | 0,041 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,305 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.03 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.75 mm |
| Längd (engelska) Nål | Beställnings |
| Produkttyp | Microliter Spruta |
| Max. Temperatur (engelska) | 112 °F |
| Visa mer |