Läs mer
Hirschmann™ 50 ml Klass AS Raka glasstoppkranbyretter
Produktkod. 13157979
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13157979 50 ml Paket med 2
1 options
Produktkod. 13157979 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 3130175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1895.00 SEK
    1690.93 SEK / Paket med 2
    Save 204.07 SEK
    10% Av
I lager
För volymetrisk noggrannhet vid vätskehantering.
  • Klass AS
  • Tillverkad av DURAN™ borosilikatglas för motståndskraft mot kemikalier och termisk chock
  • Kran i rak glas
  • Kalibrerad för EX
  • Enl. till DIN EN ISO 385
  • Svarta examensmärken
  • Certifierad överensstämmelse, med daterad partiidentifikation
  • Huvudpunkt ring examen
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Längd (metrisk) 500 mm
Material Glas
Examen 0.1 mL
skala Svart
Kran Rak
Kranmaterial Glas
Tolerans ±0,05 ml
Typ Buret
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 385