Läs mer
SI Analytics™ 50 mL utbytbar enhet
Produktkod. 13486979 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Volym (metrisk):
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
13486979 50 mL Varje
1 options
Produktkod. 13486979 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285220350
I lager
SI Analytics™ 50 mL utbytbar enhet är ett tillbehör för TitroLine™ och Titronic™ modeller.
  • Med integrerat chip för reagensdata och brun glasflaska för titrant
  • Inkluderar GL 45 och S 40-flaskadapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ WA 50
Inkluderar Integrerat chip, glasflaska, flaskadapter, dropprör och titrering itp
Volym (metrisk) 50 mL