Läs mer
Wheaton™ 50 mL graderat centrifugrör
Produktkod. 16424989
Change view
Förpackning:
Rackad
Säckad
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning
16424989 Säckad
16434989 Rackad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16424989 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 380100
Beräknad leverans: 21-10-2026
Centrifugerör idealiskt för att snurra ner vätskeprover.
  • Läckagefri
  • Seril
  • Koniska baserade rör
  • Graderad
Specifikationer
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Blått
Färg Blått
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
nr per ärende 500
Antal per förpackning 25
Förpackning Säckad
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Diameter (metrisk) 30 mm
Max. RCF 9500 x g