Läs mer
Labcon™ 50 ml MetalFree™ Centrifugerör med platta lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16664052 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Förpackning:
25 rör/rack, 20 RCK/C
25 rör/stativ, 20 ställ/stativ.
50 tuber/påse, 10 påsar/förpackningar
Säckad
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning
16664052 Säckad
16674062 25 rör/stativ, 20 ställ/stativ.
30280320 50 tuber/påse, 10 påsar/förpackningar
30280321 25 rör/rack, 20 RCK/C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16664052 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 31843450019
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Certifierad fri från metaller till 1 del per miljard av 21 vanliga metaller
  • Koniskt centrifugrör
  • Med påsatta platta skruvlock
  • Blockera 100 % av UVA-, UVB- och UVC-ljus men passerar synligt ljus
  • Vita tryckta graderingar
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Centrifugera till 12 500 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Autoklaverbara rör
  • Kapacitet: 50 ml
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Naturlig
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers, ICP-MS
Antal per förpackning 50
Förpackning Säckad
Kvantitet 50/påse
Sterilitet Sterila
Produktlinje PerformR™ Centrifugerör
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 115 mm
Stängningsstorlek 29 mm
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
ACT-etikett Ja
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Platt mössa
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Höjd (metrisk) 115 mm
Graderad Ja
Examen 5 till 45 i steg om 1
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 20,000 x g