Läs mer
Labcon™ 50 ml MetalFree™ Centrifugerör med platta lock
Handla allt Labcon Produkter
Förpackning:
25 rör/stativ, 20 ställ/stativ.
25 rör/ställ, 20 ställ/cirklar
50 tuber/påse, 10 påsar/förpackningar
Säckad
Beskrivning
- Koniskt centrifugrör
- Med påsatta platta skruvlock
- Blockera 100 % av UVA-, UVB- och UVC-ljus men passerar synligt ljus
- Vita tryckta graderingar
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI harts
- Centrifugera till 12 500 x G
- Kan frysas till -80 °C
- Autoklaverbara rör
- Kapacitet: 50 ml
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Klass VI |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Färg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| För användning med | Centrifuges, Rotators, Shakers, ICP-MS |
| Antal per förpackning | 50 |
| Förpackning | Säckad |
| Visa mer |