Beskrivning
- Centrifugera till 12 500 x G
- Kan frysas till -80 °C
- Rören är autoklaverbara
- Gjord i USA
Especificaciones
Especificaciones
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , CE IVD-överensstämmelse |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Stängningsfärg | Lila |
| Färg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| För användning med | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| Antal per förpackning | 50/Pk. |
| Förpackning | 50 rör/påse, 10 påsar/Cs. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?