Läs mer
Labcon™ PerformR™ 50 ml Centrifugerrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16684052 Handla allt Labcon Produkter
Förslutningstyp:
Kontakt
Platt mössa
Plug Style Skruvlock
Plugg
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
25 rör/plastställ
25 rör/ställ, 12 ställ/C.
50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
50 tuber/påse, 10 påsar/förpackningar
500 rör och kapsyler i separata påsar
500 tuber/påse, 500 kapslar i separat påse, 500 tuber och kapslar/Cs.
Produktkod. 16684052
Brand: Labcon™ 31873450069
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dessa centrifugrör innehåller svarta sidograderingar och en vit skrivyta.
  • Centrifuging to 12,500 x G
  • Freezable to -80°C
  • Tubes are autoclavable
  • Made in USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Stängningsmaterial Polyethylene
Stängningsfärg Purple
Färg Natural
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Disponibel Single-use
Material Polypropylene
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers
Antal per förpackning 50/Pk.
Förpackning 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
Kvantitet 50 tuber/påse, 10 påsar/förpackningar
Sterilitet Sterila
Produktlinje PerformR
RNase fri Yes
Dnase Free Yes
Autoklaveringsbar Autoclavable
Form Cylindrical
Längd (metrisk) 115 mm
Rena påståenden ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
ACT-etikett Yes
Bottenform Conical
Förslutningstyp Kontakt
Förslutning ingår Yes
Skrivområde Yes
Höjd (metrisk) 115 mm
Diameter (metrisk) 29 mm
Graderad Yes
Examen 5 to 45 mL in 2.5 mL Increments
Produkttyp Centrifuge Tube
Max. RCF 12,500 x g