Läs mer
Labcon™ PerformR™ 50 ml Centrifugerrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16684062 Handla allt Labcon Produkter
Förslutningstyp:
Platt mössa
Plug
Plug Style Skruvlock
Plugg
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Sterile
Kvantitet:
25 rör/plastställ
25 rör/ställ, 12 ställ/C.
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
500 rör och kapsyler i separata påsar
500 tuber/påse, 500 kapslar i separat påse, 500 tuber och kapslar/Cs.
Produktkod. 16684062
Brand: Labcon™ 31963350169
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa centrifugrör innehåller svarta sidograderingar och en vit skrivyta.
  • Centrifugera till 12 500 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Rören är autoklaverbara
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Lila
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers
Antal per förpackning 25/Pk.
Förpackning Säckad
Kvantitet 25 rör/ställ, 12 ställ/C.
Sterilitet Sterila
Produktlinje PerformR
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 115 mm
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
ACT-etikett Ja
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Platt mössa
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Höjd (metrisk) 115 mm
Diameter (metrisk) 29 mm
Graderad Ja
Examen 5 till 45 ml i steg om 2,5 ml
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 12,500 x g