Läs mer
Labcon™ PerformR™ 50 ml Centrifugerrör
Produktkod. 17537906 Handla allt Labcon Produkter
Förslutningstyp:
Kontakt
Platt mössa
Plug Style Skruvlock
Plugg
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
25 rör/plastställ
25 rör/ställ, 12 ställ/C.
50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
50 tuber/påse, 10 påsar/förpackningar
500 rör och kapsyler i separata påsar
500 tuber/påse, 500 kapslar i separat påse, 500 tuber och kapslar/Cs.
Produktkod. 17537906
Brand: Labcon™ 31973350169
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa centrifugrör innehåller svarta sidograderingar och en vit skrivyta.
  • Centrifugera till 12 500 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Rören är autoklaverbara
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-överensstämmelse
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Lila
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers
Förpackning 25 Tubes/Reusable Rack, 12 Rack/Cs.
Kvantitet 25 rör/plastställ
Sterilitet Sterila
Produktlinje PerformR
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 115 mm
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Plug Style Skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Höjd (metrisk) 115 mm
Diameter (metrisk) 29 mm
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 12,500 x g