Läs mer
Labcon 50 ml ProtectR™ Förvaringsrör för torris i IntegraPack™
Produktkod. 16664132 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet
16664132 Icke-steril
16674132 Sterila
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16664132 Leverantör Labcon Leverantörsnummer 38803200009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00 SEK
    983.40 SEK / Paket med 100
    Save 61.60 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Med påsatta platta CO2-beständiga lock
  • CO 2 -beständiga elastomerförseglade lock
  • Certifierad för att förhindra försurning från torristransport eller lagring
  • Patenterad skrivyta mot smet
  • 3 färgtryckta graderingar och omvänd lässkala
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Centrifugera till 12 500 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Färg Naturlig
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; IATA 95 kPa
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Bottenform Konisk
Material Polypropenharts
Trådstil Utvändig
För användning med (applikation) Transportrör
Längd (engelska) 4,53 tum.
Längd (metrisk) 115 mm
Förpackning 10 rör / IntegraPack™ påse/5 påsar / Pk./2 Pk. / fall
Kvantitet 10 rör / IntegraPack™ väska
Produktlinje ProtectR
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Förpackningsmängd 50
Dnase Free Ja
Förslutningstyp Skruvlock av polyeten
Tryckt Ja