Läs mer
Labcon 50 ml ProtectR™ Förvaringsrör för torris i IntegraPack™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16674132 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produktkod. 16674132
Brand: Labcon 38803250009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med påsatta platta CO2-beständiga lock
  • CO 2 -beständiga elastomerförseglade lock
  • Certifierad för att förhindra försurning från torristransport eller lagring
  • Patenterad skrivyta mot smet
  • 3 färgtryckta graderingar och omvänd lässkala
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Centrifugera till 12 500 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Färg Naturlig
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; IATA 95 kPa
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Bottenform Konisk
Material Polypropenharts
Trådstil Utvändig
För användning med (applikation) Transportrör
Längd (engelska) 4,53 tum.
Längd (metrisk) 115 mm
Förpackning 10 rör / IntegraPack™ påse/5 påsar / Pk./2 Pk. / fall
Kvantitet 10 rör / IntegraPack™ väska
Produktlinje ProtectR™
Sterilitet Sterila
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Förpackningsmängd 50
Dnase Free Ja
Förslutningstyp Skruvlock av polyeten
Tryckt Ja