Läs mer
Labcon™ 50 ml SuperClear™ Centrifugerör
Handla allt Labcon Produkter
Förslutningstyp:
Fäst platt integrerad elastomerisk tätning med skruvlock
Fäst platt skruvlock
Platt mössa
Plug Style Skruvlock
Plugg
Skruvlock med integrerad gjuten elastomerisk tätning
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
10 Tubes/IntegraPack Bag, 5 Bags/Pk., 10 Packs/Cs.
25 Tubes/Reusable Rack, 20 Racks/Cs.
25 rör/ställ, 20 ställ/c-hyllor.
50 rör / påse/10 påsar / fodral
50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs.
Individuellt inslagna
Kartongställ
Plastställ
Säckad
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- 5 till 45 mL graderingar i steg om 1 mL
- Förpackad i ställ eller IntegraPack™ Väskor
- Polypropen USP Klass VI harts
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
För rör med påsatt platt lock: IATA 95kPa certifierad för att överensstämma med USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 och IATA DGR UN3373 PI650 standarder för poströr och förpackningsinstruktioner för diagnostiska och smittsamma prover.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-överensstämmelse; IATA 95 kPa |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Stängningsfärg | Lila |
| Färg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Polypropen |
| För användning med | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| nr per ärende | 500 rör/Cs. |
| Antal per förpackning | 500 Rör/Pk. |
| Visa mer |