Läs mer
Labcon™ 50 ml SuperClear™ Centrifugerör
Produktkod. 17798848 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Fäst platt integrerad elastomerisk tätning med skruvlock
Fäst platt skruvlock
Platt mössa
Plug Style Skruvlock
Plugg
Skruvlock med integrerad gjuten elastomerisk tätning
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
10 tuber/IntegraPack-påse, 5 påsar/förpackning, 10 förpackningar/förpackningar
25 rör/ställ, 20 ställ/c-hyllor.
25 rör/återanvändbart ställ, 20 ställ/förpackningar
50 rör / påse/10 påsar / fodral
50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
500 tuber/påse, 500 kapsyler i separat påse, 500 tuber och kapsyler/förpackningar
Individuellt inslagna
Kartongställ
Plastställ
Säckad
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Sterilitet Förpackning unitSize
17798848 Platt mössa Sterila 25 rör/ställ, 20 ställ/c-hyllor. -
16699832 Skruvlock med integrerad gjuten elastomerisk tätning Sterila Individuellt inslagna -
16604052 Skruvlock med integrerad gjuten elastomerisk tätning Sterila 10 tuber/IntegraPack-påse, 5 påsar/förpackning, 10 förpackningar/förpackningar -
16694052 Fäst platt integrerad elastomerisk tätning med skruvlock Icke-steril Kartongställ -
16614062 Fäst platt skruvlock Sterila 25 rör/återanvändbart ställ, 20 ställ/förpackningar -
16614052 Fäst platt skruvlock Icke-steril Säckad -
16624052 Fäst platt skruvlock Sterila 50 rör/påse, 10 påsar/Cs. -
16634062 Plug Style Skruvlock Icke-steril Plastställ -
16644062 Plug Style Skruvlock Sterila Plastställ -
16634052 Plugg Icke-steril 50 rör/påse, 10 påsar/Cs. -
16644052 Plug Style Skruvlock Sterila 50 rör / påse/10 påsar / fodral -
16624062 Skruvlock med integrerad gjuten elastomerisk tätning Icke-steril 500 tuber/påse, 500 kapsyler i separat påse, 500 tuber och kapsyler/förpackningar Paket med 500
16654062 Plugg Icke-steril 500 tuber/påse, 500 kapsyler i separat påse, 500 tuber och kapsyler/förpackningar -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 17798848 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 31913350169
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2535.00 SEK
    2251.22 SEK / Paket med 500
    Save 283.78 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa SuperClear™ 50 ml centrifugrör levereras kompletta med en patenterad skrivyta mot smet.
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • 5 till 45 mL graderingar i steg om 1 mL
  • Förpackad i ställ eller IntegraPack™ Väskor
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
För rör med påsatt platt lock: IATA 95kPa certifierad för att överensstämma med USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 och IATA DGR UN3373 PI650 standarder för poströr och förpackningsinstruktioner för diagnostiska och smittsamma prover.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-överensstämmelse; IATA 95 kPa
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsfärg Lila
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Disponibel Återanvändbar
Material Polypropen
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers
Inkluderar Rör med skrivyta
nr per ärende 500 rör/Cs.
Antal per förpackning 25 Rör/Pk.
Förpackning 25 rör/ställ, 20 ställ/c-hyllor.
Kvantitet 20 Pk./Cs.
Sterilitet Sterila
Produktlinje SuperClear
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 115 mm
Kapacitet (engelska) 1,7 oz.
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
ACT-etikett Ja
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Platt mössa
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Höjd (metrisk) 115 mm
Diameter (metrisk) 20 mm
Graderad Ja
Examen 1 mL
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 20,000 x g