Läs mer
Labcon™ 50 ml SuperClear™ Centrifugerör
Produktkod. 17013877 Handla allt Labcon Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Produktkod. 17013877
Brand: Labcon™ 31728700009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Patenterad anti-grad skrivyta
  • Koniskt centrifugrör
  • Patenterad skrivyta mot fingeravtryck
  • Fri från ATP , RNas / DNas och endotoxin (pyrogenfri)
  • USP VI klass polypropenharts
  • Centrifugering upp till 20 000 x G
  • Kan användas i frysen ner till -80° C
  • Autoklaveringsbar
  • Kapacitet: 50 ml
  • Tillverkad i USA
  • För fasta platta rör: IATA 95 kPa certifierad enligt USDOT-HMR, 49 CFR Parts 171 till 180, IATA DGR UN3373 PI650 standarder för leveransrör och förpackningsinstruktioner för diagnostiska prover och smittsamma.
  • Miljöfördelarna inkluderar:
  • Förnybar energi
  • Säker för ozonskiktet
  • Certifieringar och kvalitetsmärkningar
  • Utan att substans orsakar miljöskador
  • Giftfri
  • Återvinningsbar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , CE IVD-överensstämmelse
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Disponibel Återanvändbar
Material Polypropen
För användning med Centrifugering, skakning, lagring
Inkluderar Endast rör
Antal per förpackning 500/Pk.
Förpackning 500 rör, 1/Cs.
Sterilitet Icke-steril
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Konisk
Längd (metrisk) 115 mm
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Ingår ej
Förslutning ingår Nej
Skrivområde Ja
Diameter (metrisk) 29 mm
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 20,000 x g