Läs mer
Labcon™ UVSafe™ 50 ml centrifugrör med propplock
Produktkod. 16654052 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
25 rör/stativ, 20 ställ/stativ.
50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
500 tuber/påse, 500 kapsyler i separat påse, 500 tuber och kapsyler/förpackningar
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Förpackning
16654052 Sterila 50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
16664062 Icke-steril 500 tuber/påse, 500 kapsyler i separat påse, 500 tuber och kapsyler/förpackningar
17527906 Sterila 25 rör/stativ, 20 ställ/stativ.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16654052 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 31824450069
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa centrifugrör blockerar 100 % av UVA-, UVB- och UVC-ljus samtidigt som det låter synligt ljus passera igenom.
  • Med påsatta proppar
  • Om steril, validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
  • Vita, tryckta graderingar
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , CE IVD-överensstämmelse, IATA 95 kPa
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Lila
Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers
Antal per förpackning 50/Pk.
Förpackning 50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
Kvantitet 50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
Sterilitet Sterila
Produktlinje UVSafe™ Centrifugerör
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 115 mm
Stängningsstorlek 29 mm
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Plug Style Skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
UV-beständighet Ja
Graderad Ja
Examen 5 till 45 mL i steg om 1 mL
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 12,500 x g