Läs mer
Labcon™ 50 ml ViewPoint™ Centrifugera termokroma rör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16639842 Handla allt Labcon Produkter
Förpackning:
10/IntegraPack-väska
25 Rör/ställ/6 st. / fall
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produktkod. 16639842
Brand: Labcon™ 32203200069
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reversibel övergång från klar till ljusblå vid 4 °C med full mörkblå övergång vid 0 °C
  • Temperatursignalering i realtid
  • Reversibel övergång från klar till ljusblå vid 4 °C med full mörkblå övergång vid 0 °C
  • Med påsatta platta skruvlock
  • Svarta graderingar och vit skrivyta
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Spermier Motility Assay (SMA ) Mus Embryo Assay (MEA) validerad säker för cellodling
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Centrifugera till 12 500 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsfärg Lila
Färg Klar till blå färgändring vid 0 °C till 4 °C
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers
Antal per förpackning 10/Pk.
Förpackning 10/IntegraPack-väska
Kvantitet 10/IntegraPack™ Väska
Sterilitet Icke-steril
Produktlinje ViewPoint
Frakt skick Rumstemperatur
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 115 mm
Stängningsstorlek 29 mm
Rena påståenden ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free; Non-cytotoxic
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Fäst platt skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Diameter (metrisk) 29 mm
Graderad Ja
Examen 5 till 45 i steg om 1
Produkttyp Conical Centrifuge Tube
Max. RCF 12,500 x g