Läs mer
Labcon™ 50 ml ViewPoint™ Centrifugera termokroma rör
Handla allt Labcon Produkter
Förpackning:
10/IntegraPack-väska
25 Rör/ställ/6 st. / fall
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Beskrivning
- Temperatursignalering i realtid
- Reversibel övergång från klar till ljusblå vid 4 °C med full mörkblå övergång vid 0 °C
- Med påsatta platta skruvlock
- Svarta graderingar och vit skrivyta
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Spermier Motility Assay (SMA ) Mus Embryo Assay (MEA) validerad säker för cellodling
- Polypropen USP Klass VI harts
- Centrifugera till 12 500 x G
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Klass VI |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsfärg | Lila |
| Färg | Klar till blå färgändring vid 0 °C till 4 °C |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| För användning med | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Förpackning | 10/IntegraPack-väska |
| Visa mer |