Läs mer
50 NTU förhållande turbiditetsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11546583 Handla allt Reagecon Produkter
Volym (metrisk):
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 11546583
Brand: Reagecon CRSR50500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Upphängning av extremt exakt (± 1%) polymermikrosfärer med garanterad hållbarhet även efter att flaskan öppnats.
  • Turbidity Reference Standard, Turbidity Reference Material.
  • Designad och formulerad för att övervinna de negativa säkerhets-, noggrannhets- och stabilitetsproblem som upplevs med andra grumlighetsstandarder, främst formazinbaserade standarder.
  • Certifierad
  • NIST spårbart
  • Ej giftig, ej cancerframkallande
  • Mycket exakt
  • Stabil
  • EPA godkänd
Specifikationer
För användning med (utrustning) Ratio Instrument
Beskrivning Flytande format i HDPE-flaska GL45
Noggrannhet Noggrannhet± 1 % NTU
Grumlighet 50 NTU± 1 %
Volym (metrisk) 500 ml