Läs mer
Agilent BioTek 50 TS Microplate Washer
Handla allt Agilent BioTek Produkter
Beskrivning
BioTek 50 TS washer erbjuder utmärkt tvättprestanda för mikroplattor. Idealiskt för användning som en ELISA-tvättare, systemet är också väl lämpat för cellbaserad analystvätt. 50 TS kan också behandla biomagnetiska eller polystyrenkulor och vakuumfiltreringsprotokoll
Färgpekskärmen ger ett visuellt gränssnitt som gör protokollskapande snabbt och intuitivt. När den används med absorbansläsaren 800 TS eller annat detektionssystem, levererar 50 TS bekvämlighet och högkvalitativa resultat till dina arbetsflöden för diskning av laboratorieplattor.
Garanti
12 månader
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE- och TUV-märkt. RoHS-kompatibel. |
| Anslutningar | USB (1) |
| Flaskor | Valfritt (2 till 4 l) |
| Typ av tallrik | 24-, 96-, 384-brunnsplattor (96- och 384-brunnar: Standard- och lågprofilplattor, solid- och filterbotten (tillval), 24-brunnsplattor med 4-brunnars grenrör) |
| Soak Time | Programmerbar i minuter och sekunder, upp till 30 min. |
| Typ | Diskmaskin för mikroplattor |
| Vikt (metrisk) | 9.8 kg |
| Tvättcykler | 1 till 10 |
| Tvättvolym | 25 till 3000μ l/brunn |
| Visa | 4,3 tum LCD färgpekskärm |
| Visa mer |