Läs mer
Agilent BioTek 50 TS Produktkvalificeringspaket - IQ/OQ/PQ
Produktkod. 15741716 Handla allt Agilent BioTek Produkter
:
50 TS Produktkvalificeringspaket - IQ/OQ/PQ
Notera:
Produktkvalificeringspaket inkluderar noggranna procedurer för att en användare ska kunna utföra installationskvalificering, driftkvalificering och prestandakvalificering. Periodiska underhållsprocedurer ingår också för att hjälpa till att underhålla instrumenten för optimal prestanda. Produktkvalificeringspaket innehåller endast dokumentation och procedurer. Många av dessa procedurer kräver användning av QC-testlösningar eller andra tillbehör, men dessa ingår inte i produktkvalificeringspaketen.
Produktkod. 15741716
Brand: Agilent BioTek 1550510
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Notera:
Produktkvalificeringspaket inkluderar noggranna procedurer för att en användare ska kunna utföra installationskvalificering, driftkvalificering och prestandakvalificering. Periodiska underhållsprocedurer ingår också för att hjälpa till att underhålla instrumenten för optimal prestanda. Produktkvalificeringspaket innehåller endast dokumentation och procedurer. Många av dessa procedurer kräver användning av QC-testlösningar eller andra tillbehör, men dessa ingår inte i produktkvalificeringspaketen.
För 50 TS modeller med mikroplattor
  • Tillbehör till Agilent BioTek instrumentsortiment av mikroplattbrickor, läsare och cellavbildare
  • Kom igen USB flash-enhet med följande innehåll:
    • Detaljerad materiallista
    • Installationskvalificeringsprocedur och checklista
    • Operationell kvalificeringsprocedur
    • Prestandakvalificeringsförfarande
    • Microsoft Excel kalkylblad för beräkningar som krävs av procedurer
    • Underhållsprocedurer
    • 5 års loggbok för att dokumentera alla procedurer/resultat
      • All dokumentation finns tillgänglig i både .doc- och .pdf-filformat
Anmärkning:
  • Absorbanstestplatta (7260522) kan krävas för att köra vissa procedurer som specificeras för absorbans- och multi-mode-läsare, men ingår inte och måste beställas separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 50 TS modeller med mikroplattor
Inkluderar Detaljerad lista över erforderligt material, installationskvalificeringsprocedur och checklista, driftskvalificeringsprocedur, prestandakvalificeringsprocedur, Microsoft Excel kalkylblad för beräkningar, Underhållsprocedurer, 5 års loggbok