missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Recombinant Human Cadherin-9 Fc Chimera Protein
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 μg
Beskrivning
The Recombinant Human Cadherin-9 Fc Chimera Protein is derived from HEK293. The Recombinant Human Cadherin-9 Fc Chimera Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | Q9ULB4 |
| För användning med (applikation) | Bioactivity |
| Gen-ID (Entrez) | 1007 |
| Molekylvikt (g/mol) | 89.1 kDa |
| Kvantitet | 50 μg |
| Källa | Human embryonic kidney cell,HEK293-derived human Cadherin-9 protein, (N-terminus) Human Cadherin-9 (Gly54-Ala615) Accession &Num; Q9ULB4 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Förvaringskrav | 12 months from date of receipt, <= -20 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, <= -20 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| Regulatorisk status | RUO |
| Specifik reaktivitet | Cadherin-9 |
| Konjugera | Unconjugated |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering