Läs mer
Hamilton™ 500μ L 1700-serien gastät spruta
Produktkod. 17854372
Change view
Nålmätare:
22 G
Beställnings
Ingen nål ingår
Nålpunktstil:
Beställnings
Ingen nål ingår
Kon
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
Anslutningstyp:
Avtagbar
Luer Lock, fast
Luer lock
Luerspets, cementerad
Provlås
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Nålpunktstil Anslutningstyp
17854372 22 G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Luerspets, cementerad
17864272 22 G Trubbig Luerspets, cementerad
17854382 22 G Kon Luerspets, cementerad
17814272 Beställnings Beställnings Luerspets, cementerad
17824282 22 G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Avtagbar
17824272 Ingen nål ingår Ingen nål ingår Avtagbar
17834192 22 G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Provlås
17834272 Ingen nål ingår Ingen nål ingår Luer lock
17844212 Ingen nål ingår Ingen nål ingår Luer Lock, fast
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17854372 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer CAL81230
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
1700-seriens sprutor är den gastäta versionen av 700-seriens sprutor.
  • Denna serie av sprutor är idealiska för att dispensera volymer upp till 500μ L.
  • En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material PTFE
Nålmätare 22 G
Diameter (engelska) Inre 0,128 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,0161 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.41 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,0283 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,305 tum.
Diameter (metrisk) Inre 3.26 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Gastät spruta
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1750 LTN
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 1
Volym (metrisk) 500 μL
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp Luerspets, cementerad