Läs mer
Hamilton™ 500μ L 1700-serien gastät spruta
Beskrivning
- Denna serie av sprutor är idealiska för att dispensera volymer upp till 500μ L.
- En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | PTFE |
| Nålmätare | 22 G |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,128 tum. |
| Produkttyp | Gastät spruta |
| Modell | 1750 LTN spruta |
| Kvantitet | 1 |
| Volym (metrisk) | 500 μL |
| Längd (metrisk) nål | 51 mm |
| Nålpunktstil | Trubbig |
| Visa mer |