Läs mer
Hamilton™ 500μ L 700-serien Microliter Spruta
Beskrivning
- 700-serien är den ursprungliga Hamilton-sprutan.
- Denna serie av Microliter sprutor är utformade för att lösa de allmänna kraven på vätskehantering i tillverknings- och forskningslaboratorier.
- 700-serien förblir industristandarden.
- Kolvarna och cylindern är inte utbytbara eller utbytbara.
- Dispenserar volymer upp till 500μ L.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Borsilikatglas |
| Nålmätare | Ingen nål ingår |
| Diameter (engelska) Inre | 0,135 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,305 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 3.26 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.75 mm |
| Längd (engelska) Nål | Ingen nål ingår |
| Max. Temperatur (engelska) | 239 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 115 °C |
| Visa mer |