Läs mer
Hamilton™ 500μ L 700-serien Microliter Spruta
Produktkod. 17854272
Change view
Nålmätare:
22 G
Ingen nål ingår
Nålpunktstil:
Ingen nål ingår
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp:
Avtagbar
Cementerad
Luer Tips
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Nålpunktstil Anslutningstyp
17854272 22 G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Cementerad
17834382 Ingen nål ingår Ingen nål ingår Luer Tips
17854282 22 G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Avtagbar
17824372 Ingen nål ingår Ingen nål ingår Avtagbar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17854272 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer CAL80830
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
700-serien Microliter Sprutan uppfyller de allmänna vätskehanteringskraven för tillverknings- och forskningslaboratorier.
  • 700-serien är den ursprungliga Hamilton-sprutan.
  • Denna serie av Microliter sprutor är utformade för att lösa de allmänna kraven på vätskehantering i tillverknings- och forskningslaboratorier.
  • 700-serien förblir industristandarden.
  • Kolvarna och cylindern är inte utbytbara eller utbytbara.
  • Dispenserar volymer upp till 500μ L.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Rostfritt stål
Nålmätare 22 G
Diameter (engelska) Inre 0,135 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,0161 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.41 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,0283 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,305 tum.
Diameter (metrisk) Inre 3.26 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Microliter Spruta
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 750 N
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 1
Volym (metrisk) 500 μL
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp Cementerad