Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografisprutor
- Autosampler sprutor
- Thermo Scientific™ GC SMART Sprutor för TriPlus™ RSH SMART Autosampler
Thermo Scientific™ GC SMART Sprutor för TriPlus™ RSH SMART Autosampler
Produktkod. 17627085 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Volym (metrisk) | Nålmätare | Längd (metrisk) nål | Produkttyp | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17627085 | 500 μL | 26 G | 85 mm | Gastät GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17627055 | 0,5μ L | 23 G | 57 mm | GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17637055 | 1μ L | 23 G | 57 mm | GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17647055 | 5μ L | 23s G | 85 mm | GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17657055 | 5μ L | 23s G | 57 mm | GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17667055 | 5μ L | 26s G | 85 mm | GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17677055 | 5μ L | 26s G | 57 mm | GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17687055 | 10 μl | 23s G | 85 mm | GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17697055 | 10 μl | 23s G | 57 mm | GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17607065 | 10 μl | 26s G | 85 mm | GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17617065 | 10 μl | 26s G | 57 mm | GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17627065 | 10 μl | 23s G | 85 mm | Gastät GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17637065 | 10 μl | 23s G | 57 mm | Gastät GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17647065 | 10 μl | 26s G | 85 mm | Gastät GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17657065 | 10 μl | 26s G | 57 mm | Gastät GC Autosampler-spruta, konisk | - |
| 17667065 | 10 μl | 26s G | 57 mm | GC Autosampler spruta, Fasad | - |
| 17677065 | 25μ L | 23s G | 57 mm | Gastät GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17687065 | 25μ L | 26s G | 85 mm | Gastät GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17697065 | 25μ L | 26s G | 57 mm | Gastät GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17607075 | 50 μl | 23s G | 57 mm | Gastät GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17617075 | 50 μl | 26s G | 85 mm | Gastät GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17627075 | 50 μl | 26s G | 57 mm | Gastät GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17637075 | 100 μl | 23s G | 57 mm | Gastät GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17647075 | 100 μl | 26s G | 85 mm | Gastät GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17657075 | 100 μl | 26s G | 57 mm | Gastät GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17667075 | 100 μl | 23 G | 85 mm | Gastät GC Autosampler-spruta, sidohål | - |
| 17677075 | 100 μl | 23 G | 57 mm | Gastät GC Autosampler-spruta, sidohål | - |
| 17687075 | 250μ L | 26 G | 85 mm | Gastät GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17697075 | 250μ L | 26 G | 57 mm | Gastät GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17607085 | 250μ L | 23 G | 85 mm | Gastät GC Autosampler-spruta, sidohål | - |
| 17617085 | 250μ L | 23 G | 57 mm | Gastät GC Autosampler-spruta, sidohål | - |
| 17637085 | 500 μL | 26 G | 57 mm | Gastät GC Autosampler spruta, kon | - |
| 17647085 | 500 μL | 23 G | 57 mm | Gastät GC Autosampler-spruta, sidohål | - |
| 17657085 | 1 ml | 22 G | 57 mm | Gastät GC Autosampler-spruta, LC | - |
| 17667085 | 1 ml | 23 G | 65 mm | Gastät GC Autosampler-spruta, sidohål | - |
| 17677085 | 2,5 ml | 23 G | 65 mm | Gastät GC Autosampler-spruta, sidohål | Varje |
| 17687085 | 5 ml | 23 G | 65 mm | Gastät GC Autosampler-spruta, sidohål | - |
| 17697085 | 10 ml | 19 G | 57 mm | Gastät GC Autosampler-spruta, LC | - |
Beskrivning
Använd den unika tekniken Thermo Scientific™ GC SMART Sprutor som ett spårbart användningsbaserat tillvägagångssätt för gaskromatografi (GC) spruthantering, vilket resulterar i ökad tillförlitlighet, instrumentets drifttid, förtroende för resultaten och full spårbarhet. När den är installerad på en Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH SMART autosampler, den SMART sprutor drar nytta av det unika SMART teknologi: varje spruta är utrustad med ett ID-chip som lagrar information som artikelnummer, partinummer, användningsområde och historik för den specifika sprutan. Informationen som lagras på chipet kan nås direkt och rapporteras via Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS programvara.
SMART sprutor är kompatibla med alla TriPlus™ RSH instrument samt PAL-plattformar och instrument i AOC-6000-serien.
SMART Teknikfördelar
- Få högre förtroende för analysresultat
- Säkerställ felfri användning av sprutor genom automatisk identifiering
- Support GLP ackreditering med spårbarhet av användningshistorik
- Optimera förbrukningen genom att övervaka användningsförhållanden och livslängd
- Förenkla spruthanteringen tack vare färgkodad kontrollpanel för hälsomeddelanden integrerad i Chromeleon™ CDS
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 500μ L FN GT, 26 G, kon, 85 mm, kolv med PTFE-spets |
| Nålmätare | 26 G |
| Produkttyp | Gastät GC Autosampler spruta, kon |
| Volym (metrisk) | 500 μL |
| Längd (metrisk) nål | 85 mm |
| Nålpunktstil | Kon |
| För användning med (utrustning) | TriPlus RSH SMART Autosampler, alla TriPlus RSH Instrument och alla PAL3-modeller |