Läs mer
Jenway™ 500 μl glaskyvett (min 320nm - 4 fönster med PTFE-lock)
Kapacitet (metrisk):
500μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med Jenway Fluorimetrar
- 500 μl glaskyvett
- min 320nm
- 4 fönster med PTFE lock
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Minst 320nm, 4 fönster med PTFE-lock |
| Kapacitet (metrisk) | 500μ L |
| Material | Glas |
| Våglängdsområde | 360 till 2500 nm |