Läs mer
Eppendorf™ 500 μL polypropen 96-brunnars djupbrunnsplattor
Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Vitt
Kvantitet:
120 tallrikar
40 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 40
Beskrivning
- Uppfyll alla aktuella SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 och EN 13485 riktlinjer.
- Recovermax - konkav brunnsform med rund botten med slätade kanter
- Optitrack - färginramade tallrikar med alfanumerisk märkning
- Hög kemikalieresistens
- G-safe - högsta centrifugeringsstabilitet
- LoBind - fri från ytbeläggning t.ex. silikon
- Fri från DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare (PCR-ren)
- LoBind Protein - minsta proteinförlust (mindre än 3 % BSA 1 g/μml)
- LoBind DNA - mindre än 1% förlust av DNA/RNA vid låga koncentrationer och kritiska förhållanden (högt salt, korta DNA-fragment)
- Autoklaveringsbar
- Tillval med streckkod
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Blått |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Total volym (metrisk) Tja | 500μ L |
| Kvantitet | 40 tallrikar |