Läs mer
Eppendorf™ 500 μL steril polypropen 96-brunnars djupa brunnar PCR-plattor
Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 40
Beskrivning
Dessa plattor kombinerar en ny brunnsdesign med ett sofistikerat färgkodningssystem för enkel läsning och orientering. Brunnsgeometrin tillåter höghastighetspipettering utan stänk, utmärkt blandning och höghastighetscentrifugering, vilket accelererar dina manuella och automatiserade arbetsprocesser. De nya polypropenplattorna uppfyller alla nuvarande SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 och EN 13485 riktlinjer.
- Recovermax - konkav brunnsform med rund botten med slätade kanter
- Optitrack - färginramade tallrikar med alfanumerisk märkning
- Hög kemikalieresistens
- G-safe - högsta centrifugeringsstabilitet
- LoBind - fri från ytbeläggning t.ex. silikon
- Fri från DNA, DNas, RNas och PCR* inhibitor (PCR* rena)
- LoBind Protein - minsta proteinförlust (mindre än 3 % BSA 1 g/μml)
- LoBind DNA - mindre än 1% förlust av DNA/RNA vid låga koncentrationer och kritiska förhållanden (högt salt, korta DNA-fragment)
- Autoklaveringsbar
- Tillval med streckkod
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Sterila |
| Kvantitet | 120/Cs. |