Läs mer
Corning™ 500 mL Vacuum Filter/Storage Bottle System
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10268951 Handla allt Corning Produkter
Material (membran):
Cellulosaacetat
Cellulosanitrat
Nylon
PES
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,45 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Vacuum filtration systems use a square filter membrane support system that increases filtration rates with printed funnels to identify membrane type and product number. The system consists of a polystyrene filter funnel joined by an adapter ring to a removable polystyrene storage bottle with a separate sterile polyethylene cap.
Mottagaren skruvas enkelt loss från enheten och kan förseglas med en propplock för lagring av filtrat.
  • Strålningssteriliserad och certifierad icke-pyrogen
  • Vinklad slangkoppling förenklar infästning av vakuumledning
  • Mottagarflaskor har lättgreppsvänliga sidor för förbättrad hantering
  • Enheterna är färgkodade efter membrantyp och märkta med både membranmaterial och porstorlek
  • Alla membrantyper är vävnadskulturkompatibla och värmeförseglade till stödgallret för att maximera flödeshastigheten och minska skumbildning och proteindenaturering
  • NYL-, CN- och PES-membran är tvättmedelsfria
Membranstorlekar
  • Modeller med 150 ml tratt innehåller 42x 42 mm fyrkantigt membranfilter
  • 250 ml tratt innehåller 49,5x 49,5 mm fyrkantigt membranfilter
  • 500 ml tratt innehåller 63 stx 63 mm fyrkantigt membranfilter
  • 1000 ml tratt innehåller 79x 79 mm fyrkantigt membranfilter
Membrantyper
  • Cellulosaacetat (CA)— För låg proteinbindning
  • Nylon (NYL)— För låga extraherbara ämnen
  • Cellulosanitrat (CN)— För allmän filtrering
  • Polyetersulfon (PES)— För snabba flöden och låg proteinbindning
Ej för parenteralt bruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakter Vinklad slang
Beskrivning Inkluderar fyrkantigt membranfilter, graderad tratt och mottagare av klar polystyren, polyetenhalsadapter, orange HDPE-kontakttätning
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) 4,5 cm flaskhals
Material Polystyren
Material (membran) PES
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 33,2 cm 2
För användning med (applikation) Filtrering och lagring av cellodlingsmedia, biologiska vätskor och andra vattenlösningar
Examen Ja
Kvantitet 12 fall
Typ Vakuumfiltersystem
Volym (metrisk) 500 mL
Volym (metrisk) mottagare 500 mL