Läs mer
500 NTU Non-Ratio Turbidity Standard, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11758515 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Volym (metrisk):
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11758515 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11758515 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer CRS500100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Upphängning av extremt exakt (± 1%) polymermikrosfärer med garanterad hållbarhet även efter att flaskan öppnats.
  • Turbidity Reference Standard, Turbidity Reference Material.
  • Designad och formulerad för att övervinna de negativa säkerhets-, noggrannhets- och stabilitetsproblem som upplevs med andra grumlighetsstandarder, främst formazinbaserade standarder.
  • Certifierad
  • NIST spårbart
  • Ej giftig, ej cancerframkallande
  • Mycket exakt
  • Stabil
  • EPA godkänd
Specifikationer
För användning med (utrustning) Icke Ratio Instrument
Beskrivning HDPE-flaska
Grumlighet 500 NTU± 1 %
Volym (metrisk) 100 ml