Läs mer
Value Plastics 500-seriens slangbultar, rak reducering
Handla allt Cole-Parmer Produkter
:
25 Slang Barber Rak Reducer Fitting PP 1/4 in.1/8
Beskrivning
Snabb och enkel montering och demontering utan behov av verktyg. Hullingförsedda åsar ger ett säkert grepp på insidan av flänsrör. Tillverkad av USP kompatibla ADCF polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ADCF;FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS;USP |
| Förpackningsmängd | 25/Pk. |
| Utloppsport | Slang Barb Reducer |
| Steriliseringsmetod | 121 °C |
| Form | Rak |