Läs mer
5000 ppm Standard för kemiskt syrebehov, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11798515 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11798515 500 ml Varje
1 options
Produktkod. 11798515 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer COD5000
 Begränsad artikel
I lager
Kan användas för att kalibrera, kontrollera, verifiera eller validera alla COD-testmetoder.
  • Referensstandard för kemiskt syrebehov, referensmaterial för kemiskt syrebehov
  • Kan användas för att kalibrera, kontrollera, verifiera eller validera alla COD-testmetoder.
  • Ger ett exakt testresultat på 5000 ppm.
  • Användbar för att uppnå COD analytiskt förtroende.
Specifikationer
Förpackning HDPE-flaska GL45
Fysisk form Vätska
Koncentration 500 ppm COD
Teknik COD-testmetoder
Kvantitet 500 ml