Läs mer
Thermo Scientific™ 5000-serien μ0,03 m μtill 0,30 m polymerpartikelsuspensioner
Produktkod. 11809832 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
0,03μ m
0,06μ m
0,08μ m
0,09μ m
0,10μ m
0,11μ m
0,12μ m
0,14μ m
0,16μ m
0,17μ m
0,20μ m
0,22μ m
0,24μ m
0,26μ m
0,3μ m
Kvantitet:
15 ml
100 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
15ml
45 product options available for selection
Product selection table with 45 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
11809832 0,26μ m 15 ml 15ml
10184734 0,03μ m 15 ml 15ml
11829792 0,03μ m 100 ml 100ml
11839792 0,03μ m 1000 ml 1000ml
11849792 0,06μ m 15 ml 15ml
11859792 0,06μ m 100 ml 100ml
11869792 0,06μ m 1000 ml 1000ml
11879792 0,08μ m 15 ml 15ml
11889792 0,08μ m 100 ml 100ml
11899792 0,08μ m 1000 ml 1000ml
11809802 0,09μ m 15 ml 15ml
11819802 0,09μ m 100 ml 100ml
11829802 0,09μ m 1000 ml 1000ml
11839802 0,10μ m 15 ml 15ml
11849802 0,10μ m 100 ml 100ml
11859802 0,10μ m 1000 ml 1000ml
11869802 0,11μ m 15 ml 15ml
11879802 0,11μ m 100 ml 100ml
11889802 0,11μ m 1000 ml 1000ml
11899802 0,12μ m 15 ml 15ml
11809812 0,12μ m 100 ml 100ml
11819812 0,12μ m 1000 ml 1000ml
11829812 0,14μ m 15 ml 15ml
11839812 0,14μ m 100 ml 100ml
11849812 0,14μ m 1000 ml 1000ml
11859812 0,16μ m 15 ml 15ml
11869812 0,16μ m 100 ml 100ml
11879812 0,16μ m 1000 ml 1000ml
11889812 0,17μ m 15 ml 15ml
11899812 0,17μ m 100 ml 100ml
11809822 0,17μ m 1000 ml 1000ml
11819822 0,20μ m 15 ml 15ml
11829822 0,20μ m 100 ml 100ml
11839822 0,20μ m 1000 ml 1000ml
11849822 0,22μ m 15 ml 15ml
11859822 0,22μ m 100 ml 100ml
11869822 0,22μ m 1000 ml 1000ml
11598552 0,24μ m 15 ml 15ml
11889822 0,24μ m 100 ml 100ml
11899822 0,24μ m 1000 ml 1000ml
11819832 0,26μ m 100 ml 100ml
11829832 0,26μ m 1000 ml 1000ml
11839832 0,3μ m 15 ml 15ml
11849832 0,3μ m 100 ml 100ml
11859832 0,3μ m 1000 ml 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 45 options available.
45 options
Produktkod. 11809832 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 5026A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimera forskning inom ljusspridning, mikroporös filterkontroll och generering av aerosolpartiklar med dessa partikelsuspensioner.
Optimera forskning inom ljusspridning, mikroporös filterkontroll och generering av aerosolpartiklar med Thermo Scientific™ 5000-serien 0,03 μm till μ0,30 m polymerpartikelsuspensioner. Dessa partiklar är designade för att möta behovet av partikelformiga material med en mängd olika partikelstorlekar och egenskaper.
Polystyrenmikrosfärerna har en densitet av 1,05 g/cm ^ och ett brytningsindex på 1,59 vid 589 nm. Partikeldiametrar mäts med optisk mikroskopi, fotonkorrelationsspektroskopi eller ljusspridning. De är förpackade som vattenhaltiga suspensioner med 10 viktprocent fast substans. 5000-seriens partiklar sträcker sig upp till 3,1 mikron i storlek. Om du behöver större partiklar, se våra 7000-serien Copolymer Microsphere Suspensions.
Beställningsinformation:
15 mL, 100 mL och 1 000 mL flaskstorlekar tillgängliga. 15mL (“ A” Art.nr flaskor), 100mL (B-flaskor) och 1000mL (C-flaskor) förpackas på beställning; exempel (del nr. 5003B och 5003C). Vänta 10 arbetsdagar när du beställer dessa påfyllningsvolymer.
Innehåller:
Materialsäkerhetsdatablad (MSDS) och allmänt produkthanteringsblad
Rekommenderas för:
Högkoncentrerade polymerpartiklar< 3 μm används i filterutvärdering och testning, strömningsmekanisk forskning, spridningsstudier och många andra forsknings- och utvecklingsprojekt. Ej avsedd för användning i instrumentkalibrering eller diagnostiska reagenser eftersom de saknar de exakta specifikationer som behövs för dessa applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet
Koncentration 10%
Innehåll och lagring Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare.
Beskrivning Partiklar användbara för sådana applikationer som filterutvärdering, kontroll och testning, ljusspridningsforskning, strömningsmekanisk forskning, generering av aerosolpartiklar, spridningsstudier och många andra forsknings- och utvecklingsprojekt. De är inte avsedda att användas vid instrumentkalibrering.
Färg Vit eller färglös
För användning med (applikation) Generering av aerosolpartiklar, Dispersion, Filterutvärdering, Ljusspridning, Partikelgenerering
Material Polystyren
Produkttyp Polymerpartikelsuspensioner
Inkluderar Allmän produkthanteringsbilaga
Förpackning 15 mL
Partikeldensitet 1.05g/cm3
Kvantitet 15 ml
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produkten är stabil i minst 24 månader
Diameter (metrisk) 0,26μ m