Läs mer
- Home
- Products
- Cellanalysprodukter
- Mikrosfärer
- Thermo Scientific™ 5000-serien μ0,03 m μtill 0,30 m polymerpartikelsuspensioner
Thermo Scientific™ 5000-serien μ0,03 m μtill 0,30 m polymerpartikelsuspensioner
Produktkod. 11819822 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Diameter (metrisk) | Kvantitet | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|
| 11819822 | 0,20μ m | 15 ml | 15ml |
| 10184734 | 0,03μ m | 15 ml | 15ml |
| 11829792 | 0,03μ m | 100 ml | 100ml |
| 11839792 | 0,03μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11849792 | 0,06μ m | 15 ml | 15ml |
| 11859792 | 0,06μ m | 100 ml | 100ml |
| 11869792 | 0,06μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11879792 | 0,08μ m | 15 ml | 15ml |
| 11889792 | 0,08μ m | 100 ml | 100ml |
| 11899792 | 0,08μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11809802 | 0,09μ m | 15 ml | 15ml |
| 11819802 | 0,09μ m | 100 ml | 100ml |
| 11829802 | 0,09μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11839802 | 0,10μ m | 15 ml | 15ml |
| 11849802 | 0,10μ m | 100 ml | 100ml |
| 11859802 | 0,10μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11869802 | 0,11μ m | 15 ml | 15ml |
| 11879802 | 0,11μ m | 100 ml | 100ml |
| 11889802 | 0,11μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11899802 | 0,12μ m | 15 ml | 15ml |
| 11809812 | 0,12μ m | 100 ml | 100ml |
| 11819812 | 0,12μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11829812 | 0,14μ m | 15 ml | 15ml |
| 11839812 | 0,14μ m | 100 ml | 100ml |
| 11849812 | 0,14μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11859812 | 0,16μ m | 15 ml | 15ml |
| 11869812 | 0,16μ m | 100 ml | 100ml |
| 11879812 | 0,16μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11889812 | 0,17μ m | 15 ml | 15ml |
| 11899812 | 0,17μ m | 100 ml | 100ml |
| 11809822 | 0,17μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11829822 | 0,20μ m | 100 ml | 100ml |
| 11839822 | 0,20μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11849822 | 0,22μ m | 15 ml | 15ml |
| 11859822 | 0,22μ m | 100 ml | 100ml |
| 11869822 | 0,22μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11598552 | 0,24μ m | 15 ml | 15ml |
| 11889822 | 0,24μ m | 100 ml | 100ml |
| 11899822 | 0,24μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11809832 | 0,26μ m | 15 ml | 15ml |
| 11819832 | 0,26μ m | 100 ml | 100ml |
| 11829832 | 0,26μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11839832 | 0,3μ m | 15 ml | 15ml |
| 11849832 | 0,3μ m | 100 ml | 100ml |
| 11859832 | 0,3μ m | 1000 ml | 1000ml |
Logga inför att se lagersaldo.
Beskrivning
Optimera forskning inom ljusspridning, mikroporös filterkontroll och generering av aerosolpartiklar med Thermo Scientific™ 5000-serien 0,03 μm till μ0,30 m polymerpartikelsuspensioner. Dessa partiklar är designade för att möta behovet av partikelformiga material med en mängd olika partikelstorlekar och egenskaper.
Polystyrenmikrosfärerna har en densitet av 1,05 g/cm ^ och ett brytningsindex på 1,59 vid 589 nm. Partikeldiametrar mäts med optisk mikroskopi, fotonkorrelationsspektroskopi eller ljusspridning. De är förpackade som vattenhaltiga suspensioner med 10 viktprocent fast substans. 5000-seriens partiklar sträcker sig upp till 3,1 mikron i storlek. Om du behöver större partiklar, se våra 7000-serien Copolymer Microsphere Suspensions.
Beställningsinformation:
15 mL, 100 mL och 1 000 mL flaskstorlekar tillgängliga. 15mL (“ A” Art.nr flaskor), 100mL (B-flaskor) och 1000mL (C-flaskor) förpackas på beställning; exempel (del nr. 5003B och 5003C). Vänta 10 arbetsdagar när du beställer dessa påfyllningsvolymer.
Innehåller:
Materialsäkerhetsdatablad (MSDS) och allmänt produkthanteringsblad
Rekommenderas för:
Högkoncentrerade polymerpartiklar< 3 μm används i filterutvärdering och testning, strömningsmekanisk forskning, spridningsstudier och många andra forsknings- och utvecklingsprojekt. Ej avsedd för användning i instrumentkalibrering eller diagnostiska reagenser eftersom de saknar de exakta specifikationer som behövs för dessa applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet |
| Koncentration | 10% |
| Innehåll och lagring | Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. |
| Beskrivning | Partiklar användbara för sådana applikationer som filterutvärdering, kontroll och testning, ljusspridningsforskning, strömningsmekanisk forskning, generering av aerosolpartiklar, spridningsstudier och många andra forsknings- och utvecklingsprojekt. De är inte avsedda att användas vid instrumentkalibrering. |
| Färg | Vit eller färglös |
| För användning med (applikation) | Generering av aerosolpartiklar, Dispersion, Filterutvärdering, Ljusspridning, Partikelgenerering |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Polymerpartikelsuspensioner |
| Inkluderar | Allmän produkthanteringsbilaga |
| Förpackning | 15 mL |
| Partikeldensitet | 1.05g/cm3 |
| Kvantitet | 15 ml |
| Brytningsindex | 1,59 vid 589 nm (25 °C) |
| Stabilitet | Produkten är stabil i minst 24 månader |
| Diameter (metrisk) | 0,20μ m |
| Visa mer Visa mindre |