Läs mer
Thermo Scientific™ 5000-serien μ0,03 m μtill 0,30 m polymerpartikelsuspensioner
Produktkod. 11889792 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
0,03μ m
0,06μ m
0,08μ m
0,09μ m
0,10μ m
0,11μ m
0,12μ m
0,14μ m
0,16μ m
0,17μ m
0,20μ m
0,22μ m
0,24μ m
0,26μ m
0,3μ m
Kvantitet:
15 ml
100 ml
1000 ml
missing translation for 'unitSize'
1000ml
100ml
15ml
Product Code. 11889792
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 5008B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Optimera forskning inom ljusspridning, mikroporös filterkontroll och generering av aerosolpartiklar med dessa partikelsuspensioner.
Optimera forskning inom ljusspridning, mikroporös filterkontroll och generering av aerosolpartiklar med Thermo Scientific™ 5000-serien 0,03 μm till μ0,30 m polymerpartikelsuspensioner. Dessa partiklar är designade för att möta behovet av partikelformiga material med en mängd olika partikelstorlekar och egenskaper.
Polystyrenmikrosfärerna har en densitet av 1,05 g/cm ^ och ett brytningsindex på 1,59 vid 589 nm. Partikeldiametrar mäts med optisk mikroskopi, fotonkorrelationsspektroskopi eller ljusspridning. De är förpackade som vattenhaltiga suspensioner med 10 viktprocent fast substans. 5000-seriens partiklar sträcker sig upp till 3,1 mikron i storlek. Om du behöver större partiklar, se våra 7000-serien Copolymer Microsphere Suspensions.
Beställningsinformation:
15 mL, 100 mL och 1 000 mL flaskstorlekar tillgängliga. 15mL (“ A” Art.nr flaskor), 100mL (B-flaskor) och 1000mL (C-flaskor) förpackas på beställning; exempel (del nr. 5003B och 5003C). Vänta 10 arbetsdagar när du beställer dessa påfyllningsvolymer.
Innehåller:
Materialsäkerhetsdatablad (MSDS) och allmänt produkthanteringsblad
Rekommenderas för:
Högkoncentrerade polymerpartiklar< 3 μm används i filterutvärdering och testning, strömningsmekanisk forskning, spridningsstudier och många andra forsknings- och utvecklingsprojekt. Ej avsedd för användning i instrumentkalibrering eller diagnostiska reagenser eftersom de saknar de exakta specifikationer som behövs för dessa applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tillsats Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet
Koncentration 10%
Innehåll och lagring Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare.
Beskrivning Partiklar användbara för sådana applikationer som filterutvärdering, kontroll och testning, ljusspridningsforskning, strömningsmekanisk forskning, generering av aerosolpartiklar, spridningsstudier och många andra forsknings- och utvecklingsprojekt. De är inte avsedda att användas vid instrumentkalibrering.
Färg Vit eller färglös
För användning med (applikation) Generering av aerosolpartiklar, Dispersion, Filterutvärdering, Ljusspridning, Partikelgenerering
Material Polystyren
Produkttyp Polymerpartikelsuspensioner
Inkluderar Allmän produkthanteringsbilaga
Förpackning 100 mL
Partikeldensitet 1.05g/cm3
Kvantitet 100 ml
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produkten är stabil i minst 24 månader
Diameter (metrisk) 0,08μ m