Läs mer
Thermo Scientific™ 5000-serien μ1,0 m μtill 3,2 m polymerpartikelsuspensioner
Produktkod. 11819902 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
1.0μ m
1.3μ m
1.5μ m
2.0μ m
2.2μ m
2.9μ m
3.2μ m
Kvantitet:
15 ml
100 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
15ml
Produktkod. 11819902
Brand: Thermo Scientific™ 5320C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgodose behovet av partikelformiga material med en mängd olika partikelstorlekar och egenskaper.
Tillgodose behovet av partikelformiga material med en mängd olika partikelstorlekar och egenskaper med Thermo Scientific™ 5000-seriens polymerpartikelsuspensioner, av speciellt intresse för forskning inom ljusspridning, mikroporös filterkontroll och generering av aerosolpartiklar.
Funktioner
  • Densitet på 1,05 g/cm3 och ett brytningsindex på 1,59 vid 589 nm
  • Diametrar mätt med optisk mikroskopi, fotonkorrelationsspektroskopi eller ljusspridning
  • Förpackad som vattenhaltiga suspensioner med 10 viktprocent fast material
  • Räckvidd upp till 3,1 mikron i storlek.
  • För större partiklar, se vår 7000 Series Copolymer Particle Suspensions.
Beställningsinformation:
  • 15 mL, 100 mL och 1 000 mL flaskstorlekar tillgängliga
  • 15mL (“ A” Art.nr flaskor), 100mL (B-flaskor) och 1000mL (C-flaskor) förpackas på beställning; exempel (del nr. 5003B och 5003C).
  • Vänta 10 arbetsdagar när du beställer dessa påfyllningsvolymer.
Innehåller:
Materialsäkerhetsdatablad (MSDS) och allmänt produkthanteringsblad
Rekommenderas för:
Högkoncentrerade polymerpartiklar< 3 μm används i filterutvärdering och testning, strömningsmekanisk forskning, spridningsstudier och många andra forsknings- och utvecklingsprojekt. Ej avsedd för användning i instrumentkalibrering eller diagnostiska reagenser eftersom de saknar de exakta specifikationer som behövs för dessa applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet
Koncentration 10%
Innehåll och lagring Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare.
Beskrivning Partiklar användbara för sådana applikationer som filterutvärdering, kontroll och testning, ljusspridningsforskning, strömningsmekanisk forskning, generering av aerosolpartiklar, spridningsstudier och många andra forsknings- och utvecklingsprojekt. De är inte avsedda att användas vid instrumentkalibrering.
Färg Vit eller färglös
För användning med (applikation) Generering av aerosolpartiklar, Dispersion, Filterutvärdering, Ljusspridning, Partikelgenerering
Material Polystyren
Produkttyp Polymerpartikelsuspensioner
Inkluderar Allmän produkthanteringsbilaga
Förpackning 1000 mL
Partikeldensitet 1.05g/cm3
Kvantitet 1000 ml
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produkten är stabil i minst 24 månader
Diameter (metrisk) 3.2μ m