Läs mer
Thermo Scientific™ 5000-serien μ1,0 m μtill 3,2 m polymerpartikelsuspensioner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Tillgodose behovet av partikelformiga material med en mängd olika partikelstorlekar och egenskaper med Thermo Scientific™ 5000-seriens polymerpartikelsuspensioner, av speciellt intresse för forskning inom ljusspridning, mikroporös filterkontroll och generering av aerosolpartiklar.
- Densitet på 1,05 g/cm3 och ett brytningsindex på 1,59 vid 589 nm
- Diametrar mätt med optisk mikroskopi, fotonkorrelationsspektroskopi eller ljusspridning
- Förpackad som vattenhaltiga suspensioner med 10 viktprocent fast material
- Räckvidd upp till 3,1 mikron i storlek.
- För större partiklar, se vår 7000 Series Copolymer Particle Suspensions.
Beställningsinformation:
- 15 mL, 100 mL och 1 000 mL flaskstorlekar tillgängliga
- 15mL (“ A” Art.nr flaskor), 100mL (B-flaskor) och 1000mL (C-flaskor) förpackas på beställning; exempel (del nr. 5003B och 5003C).
- Vänta 10 arbetsdagar när du beställer dessa påfyllningsvolymer.
Innehåller:
Materialsäkerhetsdatablad (MSDS) och allmänt produkthanteringsblad
Rekommenderas för:
Högkoncentrerade polymerpartiklar< 3 μm används i filterutvärdering och testning, strömningsmekanisk forskning, spridningsstudier och många andra forsknings- och utvecklingsprojekt. Ej avsedd för användning i instrumentkalibrering eller diagnostiska reagenser eftersom de saknar de exakta specifikationer som behövs för dessa applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet |
| Koncentration | 10% |
| Innehåll och lagring | Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. |
| Beskrivning | Partiklar användbara för sådana applikationer som filterutvärdering, kontroll och testning, ljusspridningsforskning, strömningsmekanisk forskning, generering av aerosolpartiklar, spridningsstudier och många andra forsknings- och utvecklingsprojekt. De är inte avsedda att användas vid instrumentkalibrering. |
| Färg | Vit eller färglös |
| För användning med (applikation) | Generering av aerosolpartiklar, Dispersion, Filterutvärdering, Ljusspridning, Partikelgenerering |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Polymerpartikelsuspensioner |
| Inkluderar | Allmän produkthanteringsbilaga |
| Förpackning | 1000 mL |
| Visa mer |