Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 och 4 12-14 kD MWCO Standard RC Torrdialyssatser
Produktkod. 15300772
Diameter (metrisk):
20.4 mm
48 mm
Längd (metrisk):
18 mL/cm vol./length
18 ml/cm vol./längd
3,3 ml/cm vol./längd
3.3 mL/cm vol./length
Kvantitet:
1 m Tubing/Kit
5 m slang/kit
Förpackningsstorlek:
1m
5m
Produktkod. 15300772
Brand: Spectrum™ 132 703T1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
  • 1m or 5m of Spectra/Por 2 or 4 dialysis tubing
  • One Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
  • One weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
  • Two adhesive tubing openers
För mindre dialysexperiment eller utvärdering av dialysslangar för dialysapplikation
  • Hydrophilic, symmetric porosity
  • Ensures higher permeability and basic dialysis
  • Available as dry with glycerin (soak in water)
Specifikationer
MWCO 12 to 14 kDa
Diameter (metrisk) 20.4 mm
Längd (metrisk) 3.3 mL/cm vol./length
Kvantitet 1 m Tubing/Kit