Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 och 4 12-14 kD MWCO Standard RC Torrdialyssatser
Beskrivning
Innehåller
- 1m eller 5m av Spectra/Por 2 eller 4 dialysslangar
- En standard Spectra/Por Stängning (för flytkraft)
- En viktad Spectra/Por Stängning (för orientering)
- Två självhäftande slangöppnare
- Hydrofil, symmetrisk porositet
- Säkerställer högre permeabilitet och grundläggande dialys
- Finns som torr med glycerin (blöt i vatten)
Specifikationer
Specifikationer
| MWCO | 12 till 14 kDa |
| Diameter (metrisk) | 48 mm |
| Längd (metrisk) | 18 ml/cm vol./längd |
| Kvantitet | 5 m slang/kit |